Learn More
3-(3-pyridyl)acide benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
It is used as an OLED material. Phenylboronic acids are efficient phenylating agents in copper promoted CN and CO bond cross-coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme matériau OLED. Les acides phénylboroniques sont des agents de phénylation efficaces dans les réactions de couplage croisé CN et CO favorisé par le cuivre.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
Il est utilisé comme matériau OLED. Les acides phénylboroniques sont des agents de phénylation efficaces dans les réactions de couplage croisé CN et CO favorisé par le cuivre.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
Specifications
Nom chimique ou matériau | 3-(3-Pyridyl)benzeneboronic acid |
Couleur | Blanc |
Quantité | 250 mg |
Beilstein | 20520996 |
Nom IUPAC | [3-(pyridine-3-yl)phényle]acide boronique |
Poids de la formule | 199.02 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Forme physique | Poudre |