Learn More
Acide 3,3’-thiodipropionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Description
3,3'-Thiodipropionic acid is used as an antioxidant for fats and other foodstuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3,3′-L’acide thiodipropionique est utilisé comme antioxydant pour les graisses et autres denrées alimentaires.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, l’éthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans des conditions ordinaires. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
3,3′-L’acide thiodipropionique est utilisé comme antioxydant pour les graisses et autres denrées alimentaires.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, l’éthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans des conditions ordinaires. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3,3'-Thiodipropionic acid |
Point de fusion | 127°C to 134°C |
Formule linéaire | S(CH2CH2CO2H)2 |
Quantité | 250 g |
Beilstein | 1210299 |
Merck Index | 14,9332 |
Informations sur la solubilité | Soluble in acetone,ethanol. Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 178.21 |
Pourcentage de pureté | 98% |