missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 3,3’-thiodipropionique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-199771
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
111-17-1
C6H10O4S
178.2
MFCD00002781
ODJQKYXPKWQWNK-UHFFFAOYSA-N
3,3'-thiodipropionic acid, thiodipropionic acid, propanoic acid, 3,3'-thiobis, bis 2-carboxyethyl sulfide, tyox a, thiodihydracrylic acid, 4-thiaheptanedioic acid, tdpa, sulfide, bis 2-carboxyethyl, 3,3'-thiodipropanoic acid
8096
Acide 3-(2-carboxyéthylsulfanyl)propanoïque
C(CSCCC(=O)O)C(=O)O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
111-17-1
C6H10O4S
178.2
MFCD00002781
ODJQKYXPKWQWNK-UHFFFAOYSA-N
3,3'-thiodipropionic acid, thiodipropionic acid, propanoic acid, 3,3'-thiobis, bis 2-carboxyethyl sulfide, tyox a, thiodihydracrylic acid, 4-thiaheptanedioic acid, tdpa, sulfide, bis 2-carboxyethyl, 3,3'-thiodipropanoic acid
8096
Acide 3-(2-carboxyéthylsulfanyl)propanoïque
C(CSCCC(=O)O)C(=O)O

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3,3′-Thiodipropionic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 130.0°C to 133.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 128°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire S(CH2CH2CO2H)2
Quantité 5 g
Beilstein 03, IV, 735
Merck Index 15, 9485
Informations sur la solubilité Solubility in water: 40g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in hot water, freely soluble in alcohol and acetone
Poids de la formule 178.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,3``-Thiodipropionic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'