Learn More
3,4,5-trichloropyridine, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-7077723
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
33216-52-3
C5H2Cl3N
182.44
KKWRVUBDCJQHBZ-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 3,4,5-trichloro, 3,4,5-trichloro-pyridine, pubchem11021, acmc-209hzc, ksc497k5t, 3,4,5-trichloropyridine, 3,4,5-trichloro pyridine, 3,4,5-trichloropyridine 1g
3786531
3,4,5-trichloropyridine
C1=C(C(=C(C=N1)Cl)Cl)Cl
33216-52-3
C5H2Cl3N
182.44
KKWRVUBDCJQHBZ-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 3,4,5-trichloro, 3,4,5-trichloro-pyridine, pubchem11021, acmc-209hzc, ksc497k5t, 3,4,5-trichloropyridine, 3,4,5-trichloro pyridine, 3,4,5-trichloropyridine 1g
3786531
3,4,5-trichloropyridine
C1=C(C(=C(C=N1)Cl)Cl)Cl
Nom chimique ou matériau 3,4,5-Trichloropyridine
Point de fusion 72.0°C to 73.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 182.44
Pourcentage de pureté 98%