Learn More
Acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque monohydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Description
This chemical is used for the determination of cerium, titanium, phosphate and nitrite with the spectrophotometry. It's also used in the manufacture of thiazine dyes, oxazine dyes, drugs, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ce produit chimique est utilisé pour la détermination du cérium, du titane, du phosphate et du nitrite avec la spectrophotométrie. Il est également utilisé dans la fabrication de colorants thiaziniques, de colorants oxaziniques, de médicaments, etc.
Solubilité
Il est soluble dans l’alcool, l’éther, le glycérol, l’acétone négligeable dans le benzène, le chloroforme, l’éther de pétrole.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Hygroscopique. Sensible à la lumière. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes, des chlorures acides, des anhydrides acides.
Ce produit chimique est utilisé pour la détermination du cérium, du titane, du phosphate et du nitrite avec la spectrophotométrie. Il est également utilisé dans la fabrication de colorants thiaziniques, de colorants oxaziniques, de médicaments, etc.
Solubilité
Il est soluble dans l’alcool, l’éther, le glycérol, l’acétone négligeable dans le benzène, le chloroforme, l’éther de pétrole.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Hygroscopique. Sensible à la lumière. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes, des chlorures acides, des anhydrides acides.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate |
Point de fusion | 250°C (decomposition) |
Quantité | 250 g |
Sensibilité | Sensible à la lumière |
Merck Index | 144345 |
Informations sur la solubilité | It is soluble in alcohol,ether,glycerol,acetone negligible in benzene,chloroform,petroleum ether. |
Poids de la formule | 188.14 (170.12 Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 0.99 |