Learn More
Bromure de 3,4,5-triméthoxyphénylmagnesium, solution 0,5 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10018039
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3, 4, 5-Trimethoxyphenylmagnesium bromide
CAS 133095-91-7, 109-99-9
% min. CAS 11.09, 83.37
% max. CAS 16.63, 88.91
Couleur Marron à jaune
Densité 0.9790g/mL
Point d’éclair −20°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C9H11BrMgO3
Formule linéaire (OCH3)3C6H2MgBr
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.979
Synonyme 3,4,5-trimethoxyphenylmagnesium bromide, 3,4,5-trimethoxyphenylmagnesium bromide solution, ywbltwdgwzpylj-uhfffaoysa-m, 3,4,5-trimethoxyphenylmagnesiumbromide, 3,4,5-trimethoxyphenyl magnesium bromide, 3,4,5-trimethoxyphenylmagnesium bromide, 0.25 m in thf, 3,4,5-trimethoxyphenylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, 3,4,5-trimethoxyphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, 3,4,5-trimethoxyphenylmagnesium bromide solution 0.5m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Clé InChI RXSCVXDQDANNME-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=C(C(=C[C-]=C1)OC)OC.[Mg+2].[Br-]
Nom IUPAC Magnésium ; 1,2,3-triméthoxybenzène-5-ide ; bromure
Poids moléculaire (g/mol) 271.39
CID PubChem 11140221
Poids de la formule 271.39
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4,5-Trimethoxyphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.