Learn More
3-(4-aminophényl)propionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-(4-Aminophenyl)propionic acid |
Point de fusion | 125.0°C to 127.0°C |
Couleur | Blanc à marron |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (HPLC) |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 165.19 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Forme physique | Poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 3-(4-Aminophenyl)propionic acid
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.