Learn More
3-(4-bromophénoxy)-N,N-diméthylpropylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522473
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
76579-64-1
C11H16BrNO
258.159
MFCD03718813
CAPNMXRLKVMOOB-UHFFFAOYSA-N
3-4-bromophenoxy propyl dimethylamine, 3-4-bromophenoxy-n,n-dimethylpropylamine, 3-4-bromophenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 1-propanamine,3-4-bromophenoxy-n,n-dimethyl, 4-n,n-dimethylaminopropyloxy phenyl bromide, n,n-dimethyl-3-4-bromophenoxy-1-propanamine
2183674
3-(4-bromophénoxy)-N,N-diméthylpropan-1-amine
CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)Br
76579-64-1
C11H16BrNO
258.159
MFCD03718813
CAPNMXRLKVMOOB-UHFFFAOYSA-N
3-4-bromophenoxy propyl dimethylamine, 3-4-bromophenoxy-n,n-dimethylpropylamine, 3-4-bromophenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 1-propanamine,3-4-bromophenoxy-n,n-dimethyl, 4-n,n-dimethylaminopropyloxy phenyl bromide, n,n-dimethyl-3-4-bromophenoxy-1-propanamine
2183674
3-(4-bromophénoxy)-N,N-diméthylpropan-1-amine
CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)Br
Nom chimique ou matériau 3-(4-Bromophenoxy)-N, N-dimethylpropylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 258.16
Pourcentage de pureté 97%