Learn More
Acide 3-(4-bromophényl)propionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3770778
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1643-30-7
MFCD01310793
NCSTWHYWOVZDOC-UHFFFAOYSA-N
3-4-bromophenyl propionic acid, 3-4-bromophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-bromo, 3-4-bromo-phenyl-propionic acid, p-bromohydrocinnamic acid, 3-4-bromophenyl-propionic acid, 3-4-bromophenyl propanoicacid, pubchem19769, 4-bromohydrocinnamic acid, acmc-1c0vm
2735609
Acide 3-(4-bromophényl)propanoïque
C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)Br
1643-30-7
MFCD01310793
NCSTWHYWOVZDOC-UHFFFAOYSA-N
3-4-bromophenyl propionic acid, 3-4-bromophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-bromo, 3-4-bromo-phenyl-propionic acid, p-bromohydrocinnamic acid, 3-4-bromophenyl-propionic acid, 3-4-bromophenyl propanoicacid, pubchem19769, 4-bromohydrocinnamic acid, acmc-1c0vm
2735609
Acide 3-(4-bromophényl)propanoïque
C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)Br
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-(4-Bromophenyl)propionic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 133°C to 136°C
Couleur Beige ou blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H9BrO2
Formule linéaire BrC6H4(CH2)2COOH
Quantité 1 g
Poids moléculaire (g/mol) 229.1
Poids de la formule 229.1
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(4-Bromophenyl)propionic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.