Learn More
3,4-dibenzyloxybenzaldéhyde, 99 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 112640250
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 5447-02-9 Poids : 0.07500kg
Quantité 25g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10005963
  • 83.08€ / 25g
Expédition estimée
28-05-2021
Identifiants chimiques
5447-02-9
318.36
XDDLXZHBWVFPRG-UHFFFAOYSA-N
79526
C21H18O3
MFCD00004776
3,4-dibenzyloxybenzaldehyde, 3,4-bis benzyloxy benzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy benzaldehyde, 3,4-bis phenylmethoxy benzaldehyde, xddlxzhbwvfprg-uhfffaoysa-n, 3.4-dibenzyloxybenzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy-benzaldehyde, 3,4-dibenzyl-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy, xddlxzhbwvfprg-uhfffaoysa
Spécification
3, 4-Dibenzyloxybenzaldehyde
Flacon en verre
88°C to 92°C
5447-02-9
100.0
C21H18O3
MFCD00004776
XDDLXZHBWVFPRG-UHFFFAOYSA-N
79526
Poudre
Authentic
Blanc à jaune
25g
98.5
98.5% min. (GC)
(C6H5CH2O)2C6H3CHO
3,4-dibenzyloxybenzaldehyde, 3,4-bis benzyloxy benzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy benzaldehyde, 3,4-bis phenylmethoxy benzaldehyde, xddlxzhbwvfprg-uhfffaoysa-n, 3.4-dibenzyloxybenzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy-benzaldehyde, 3,4-dibenzyl-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy, xddlxzhbwvfprg-uhfffaoysa
318.36
318.36
99%
Vidéos
FDS Documents