Learn More
Chlorure de 3,4-dichlorobenzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-104480
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
3024-72-4
C7H3Cl3O
209.45
MFCD00000672
VTXNOVCTHUBABW-UHFFFAOYSA-N
76403
Chlorure de 3,4-dichlorobenzoyl
C1=CC(=C(C=C1C(=O)Cl)Cl)Cl
3024-72-4
C7H3Cl3O
209.45
MFCD00000672
VTXNOVCTHUBABW-UHFFFAOYSA-N
76403
Chlorure de 3,4-dichlorobenzoyl
C1=CC(=C(C=C1C(=O)Cl)Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dichlorobenzoyl chloride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2C6H3COCl
Quantité 5 g
Beilstein 09, 344
Synonyme benzoyl chloride, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzoylchloride, 3,4-dichloro benzoyl chloride, 2,3-dichlorobenzoyl, 3,4dichlorobenzoyl chloride, acmc-1aj45, 3,4 dichlorobenzoyl chloride, 3,4-dichlorobenzoyl-chloride, ksc225o5d, 3,4-dichloro-benzoyl chloride
Poids de la formule 209.46
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Dichlorobenzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.