Learn More
3,4-dichloronitrobenzène, 95 %, Acros Organics
Marque: Acros Organics 113530050
Code nomenclature Nacres: NA.07
Informations supplémentaires : CAS : 99-54-7 Poids : 0.05500kg
Quantité | 5g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
99-54-7 | |
192 | |
NTBYINQTYWZXLH-UHFFFAOYSA-N | |
7443 | |
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)Cl |
C6H3Cl2NO2 | |
MFCD00007207 | |
3,4-dichloronitrobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-nitro, dcnb, 1-nitro-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlornitrobenzen, unii-ijt74ji7fs, ccris 3097, 1,2-dichloro-4-nitro-benzene, 3,4-dichlornitrobenzen czech, 3,4-dichloronitrobenzen czech | |
1,2-dichloro-4-nitrobenzène |
Spécification
3, 4-Dichloronitrobenzene | |
Authentic | |
255°C to 256°C | |
39°C to 45°C | |
95% | |
94.0 | |
94% min. (GC) | |
Cl2C6H3NO2 | |
05, 246 | |
Solubility in water: 151mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in hot alcohol and ether | |
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)Cl | |
192 | |
192 | |
95% |
123°C | |
Flacon en verre | |
Jaune à marron | |
5g | |
99-54-7 | |
100.0 | |
C6H3Cl2NO2 | |
MFCD00007207 | |
3,4-dichloronitrobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-nitro, dcnb, 1-nitro-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlornitrobenzen, unii-ijt74ji7fs, ccris 3097, 1,2-dichloro-4-nitro-benzene, 3,4-dichlornitrobenzen czech, 3,4-dichloronitrobenzen czech | |
NTBYINQTYWZXLH-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-dichloro-4-nitrobenzène | |
7443 | |
Masse cristalline |
Sécurité et traitement
- 3,4-Dichloronitrobenzene
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.