Learn More
Acide 3,4-dichlorophénoxyacétique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228589
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
588-22-7
C8H6Cl2O3
221.03
MFCD00004303
SNYRXHULAWEECU-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2-3,4-dichlorophenoxy acetic acid, 3,4-dichlorophenoxy acetic acid, acetic acid, 3,4-dichlorophenoxy, acetic acid,4-dichlorophenoxy, acmc-20anfd, 4-06-00-00954 beilstein handbook reference, 3,4-dichloro-phenoxy-acetic acid, acetic acid,2-3,4-dichlorophenoxy
11495
CHEBI:393747
Acide 2-(3,4-dichlorophénoxy)acétique
OC(=O)COC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
588-22-7
C8H6Cl2O3
221.03
MFCD00004303
SNYRXHULAWEECU-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2-3,4-dichlorophenoxy acetic acid, 3,4-dichlorophenoxy acetic acid, acetic acid, 3,4-dichlorophenoxy, acetic acid,4-dichlorophenoxy, acmc-20anfd, 4-06-00-00954 beilstein handbook reference, 3,4-dichloro-phenoxy-acetic acid, acetic acid,2-3,4-dichlorophenoxy
11495
CHEBI:393747
Acide 2-(3,4-dichlorophénoxy)acétique
OC(=O)COC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dichlorophenoxyacetic acid
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 138.0°C to 142.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Formule linéaire Cl2C6H3OCH2CO2H
Quantité 5 g
Poids de la formule 221.04
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Dichlorophenoxyacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.