Learn More
éisocyanate de 3,4-dichlorophényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023170
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
102-36-3
C7H3Cl2NO
188.007
MFCD00002017
MFUVCHZWGSJKEQ-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichlorophenyl isocyanate, benzene, 1,2-dichloro-4-isocyanato, 3,4-dichlorfenylisokyanat, isocyanic acid 3,4-dichlorophenyl ester, 3,4-dichlorophenylisocyanate, unii-ozw0b7f1du, 3,4-dichlorphenylisocyanate, isocyanic acid, 3,4-dichlorophenyl ester, 3,4-dichlorfenylisokyanat czech, ozw0b7f1du
7607
1,2-dichloro-4-isocyanatobenzène
C1=CC(=C(C=C1N=C=O)Cl)Cl
102-36-3
C7H3Cl2NO
188.007
MFCD00002017
MFUVCHZWGSJKEQ-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichlorophenyl isocyanate, benzene, 1,2-dichloro-4-isocyanato, 3,4-dichlorfenylisokyanat, isocyanic acid 3,4-dichlorophenyl ester, 3,4-dichlorophenylisocyanate, unii-ozw0b7f1du, 3,4-dichlorphenylisocyanate, isocyanic acid, 3,4-dichlorophenyl ester, 3,4-dichlorfenylisokyanat czech, ozw0b7f1du
7607
1,2-dichloro-4-isocyanatobenzène
C1=CC(=C(C=C1N=C=O)Cl)Cl
Methyl-labeled diuron was prepared by the reaction of 3,4-dichlorophenyl- isocyanate with C 'labeled dimethylamine.Substituted urea derivatives were prepared by reacting 3,4-dichlorophenyl isocyanate with amino acids, dipeptides, histamine. The R- and S-isomers and RS-racemate of MBPU were synthesized by allowing equimolar quantities of 3,4-dichlorophenyl- isocyanate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diuron marqué au méthyle a été préparé par la réaction de l’isocyanate de 3,4-dichlorophényle avec diméthylamine marquée C′″. Les dérivés d’urée substitués ont été préparés par réaction de l’isocyanate de 3,4-dichlorophényl avec des acides aminés, des dipeptides et de l’histamine. On a synthétisé les isomères R et S et le racémate RS du MBPU en permettant des quantités équimolaires d’isocyanate de 3,4-dichlorophényle
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stockez loin des agents oxydants forts, de l’humidité, de l’eau, des amines, des alcools.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichlorophenyl isocyanate
Point de fusion 40°C to 44°C
Point d’ébullition 118°C to 120°C (18 mmHg)
Point d’éclair 123°C (253°F)
Odeur Irritating
Quantité 5 g
Numéro UN UN2250
Beilstein 608325
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 188.01
Pourcentage de pureté 97%