missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 3,4-difluoro-2-méthoxybenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7028714
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
875664-52-1
C8H6F2O3
188.13
MFCD03428593
BGBIVLWLYHILBQ-UHFFFAOYSA-N
6-carboxy-2,3-difluoroanisole, 3,4-difluoro-o-anisic acid, pubchem10427, 3,4-difluoro-2-methoxy-benzoic acid, benzoic acid,3,4-difluoro-2-methoxy, 3,4-difluoro-2-methoxybenzoicacid98+%, 3,4-bis fluoranyl-2-methoxy-benzoic acid
24721619
Acide 3,4-difluoro-2-méthoxybenzoïque
COC1=C(C=CC(F)=C1F)C(O)=O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
875664-52-1
C8H6F2O3
188.13
MFCD03428593
BGBIVLWLYHILBQ-UHFFFAOYSA-N
6-carboxy-2,3-difluoroanisole, 3,4-difluoro-o-anisic acid, pubchem10427, 3,4-difluoro-2-methoxy-benzoic acid, benzoic acid,3,4-difluoro-2-methoxy, 3,4-difluoro-2-methoxybenzoicacid98+%, 3,4-bis fluoranyl-2-methoxy-benzoic acid
24721619
Acide 3,4-difluoro-2-méthoxybenzoïque
COC1=C(C=CC(F)=C1F)C(O)=O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3,4-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Point de fusion 137°C to 139°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 188.13
Pourcentage de pureté 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'