Learn More
Alfa Aesar™ 3,4-Difluoro-2-méthylbenzonitrile, 98 %
Marque:  Alfa Aesar™ H31548.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 847502-83-4 Poids : 0.00500kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité. 5g
Code produit. 15434147
  • 135.00€ / 5g
Expédition estimée
29-01-2021
Identifiants chimiques
847502-83-4
153.132
LMGHUTIUVKVZNH-UHFFFAOYSA-N
24820441
CC1=C(C=CC(=C1F)F)C#N
C8H5F2N
MFCD07777154
benzonitrile, 3,4-difluoro-2-methyl, 3,4-difluoro-o-tolunitrile, benzonitrile,3,4-difluoro-2-methyl, 2,3-difluoro-6-cyano-toluene, 3,4-difluoro-2-methyl benzonitrile, pubchem4769, 3,4-difluoro-2-methyl-benzonitrile
3,4-difluoro-2-méthylbenzonitrile
Spécification
3,4-Difluoro-2-methylbenzonitrile
5g
C8H5F2N
UN3439
LMGHUTIUVKVZNH-UHFFFAOYSA-N
3,4-difluoro-2-méthylbenzonitrile
24820441
98%
39°C to 44°C
847502-83-4
MFCD07777154
benzonitrile, 3,4-difluoro-2-methyl, 3,4-difluoro-o-tolunitrile, benzonitrile,3,4-difluoro-2-methyl, 2,3-difluoro-6-cyano-toluene, 3,4-difluoro-2-methyl benzonitrile, pubchem4769, 3,4-difluoro-2-methyl-benzonitrile
CC1=C(C=CC(=C1F)F)C#N
153.132
153.13
Vidéos
FDS Documents