Learn More
3,4-difluorobenzylamine, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3, 4-Difluorobenzylamine |
Note relative au nom | 97% |
% min. CAS | 96.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 1.2100g/mL |
Point d’éclair | 79°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |