Learn More
3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxépin-7-ylméthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10502852
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepin-7-ylmethylamine
CAS 23475-00-5
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H13NO2
Numéro MDL MFCD02682040
Quantité 1 g
Synonyme 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-ylmethylamine, c-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-yl-methylamine, 2h-1,5-benzodioxepin-7-methanamine,3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-yl methanamine, 1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl methanamine, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepan-7-ylmethylamine, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin-7-ylmethylamine, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl methanamine, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-ylmethyl amine, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl-methylamine
Clé InChI MCHQABHXBPYZCT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COC2=C(C=C(C=C2)CN)OC1
Nom IUPAC 3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-7-ylméthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 179.219
CID PubChem 2795295
Poids de la formule 179.22
Pourcentage de pureté 97%