Learn More
3,4-Dihydroxybenzhydrazide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025986
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
39635-11-5
C7H8N2O3
168.152
MFCD00017064
WGXWEXNJRZMIPT-UHFFFAOYSA-N
3,4-dihydroxybenzhydrazide, 3,4-dihydroxy-benzoic acid hydrazide, 4-???benzene-1,2-diol, protocatechuhydrazide, acmc-1ad2t, 3,4-dihydroxy-benzohydrazide, 3,4-bis oxidanyl benzohydrazide, 3,4-dihydroxybenzoic acid hydrazide, 3,4-dihydroxy-benzoesaeure-hydrazid, 3,4-dihydroxybenzoic acid, hydrazide
586300
3,4-dihydroxybenzohydrazide
C1=CC(=C(C=C1C(=O)NN)O)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
39635-11-5
C7H8N2O3
168.152
MFCD00017064
WGXWEXNJRZMIPT-UHFFFAOYSA-N
3,4-dihydroxybenzhydrazide, 3,4-dihydroxy-benzoic acid hydrazide, 4-???benzene-1,2-diol, protocatechuhydrazide, acmc-1ad2t, 3,4-dihydroxy-benzohydrazide, 3,4-bis oxidanyl benzohydrazide, 3,4-dihydroxybenzoic acid hydrazide, 3,4-dihydroxy-benzoesaeure-hydrazid, 3,4-dihydroxybenzoic acid, hydrazide
586300
3,4-dihydroxybenzohydrazide
C1=CC(=C(C=C1C(=O)NN)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydroxybenzhydrazide
Point de fusion ∼265°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 2642968
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 97%