Learn More
3,4-Acide diméthoxyphénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
It reacts with formaldehyde in the presence of acid to give an isochromanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il réagit avec le formaldéhyde en présence d’acide pour donner une isochromanone.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Il réagit avec le formaldéhyde en présence d’acide pour donner une isochromanone.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3,4-Dimethoxyphenylacetic acid |
Point de fusion | 95°C to 98°C |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 1110282 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 196.2 |
Pourcentage de pureté | 98% |