Learn More
3,4-Diméthoxytoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022673
32.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
494-99-5
C9H12O2
152.193
MFCD00016651
GYPMBQZAVBFUIZ-UHFFFAOYSA-N
3,4-dimethoxytoluene, homoveratrole, 4-methylveratrole, benzene, 1,2-dimethoxy-4-methyl, 4-methylveratrol, 4-methyl-1,2-dimethoxybenzene, 1,2-dimethoxy-4-methyl-benzene, unii-349x0g2ssf, homoveratrol
68126
1,2-diméthoxy-4-méthylbenzène
CC1=CC(=C(C=C1)OC)OC
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
494-99-5
C9H12O2
152.193
MFCD00016651
GYPMBQZAVBFUIZ-UHFFFAOYSA-N
3,4-dimethoxytoluene, homoveratrole, 4-methylveratrole, benzene, 1,2-dimethoxy-4-methyl, 4-methylveratrol, 4-methyl-1,2-dimethoxybenzene, 1,2-dimethoxy-4-methyl-benzene, unii-349x0g2ssf, homoveratrol
68126
1,2-diméthoxy-4-méthylbenzène
CC1=CC(=C(C=C1)OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethoxytoluene
Point de fusion 25°C to 28°C
Densité 1.059
Point d’ébullition 220°C
Point d’éclair 84°C (183°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.528
Quantité 5 g
Beilstein 2045328
Poids de la formule 152.19
Pourcentage de pureté 98%