Learn More
3,4-époxytétrahydrofurane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509648
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
285-69-8
C4H6O2
86.09
MFCD00800639
AIUTZIYTEUMXGG-UHFFFAOYNA-N
3,4-epoxytetrahydrofuran, 3,6-dioxabicyclo 3.1.0 hexane, 3,6-dioxa-bicyclo 3.1.0 hexane, acmc-1ccip, 3,4-epoxy-tetrahydrofuran, 3,4-diepoxytetrahydrofuran, 3,4-epoxy tetrahydrofuran
67511
3,6-dioxabicyclo[3.1.0 ] hexane
C1OCC2OC12
285-69-8
C4H6O2
86.09
MFCD00800639
AIUTZIYTEUMXGG-UHFFFAOYNA-N
3,4-epoxytetrahydrofuran, 3,6-dioxabicyclo 3.1.0 hexane, 3,6-dioxa-bicyclo 3.1.0 hexane, acmc-1ccip, 3,4-epoxy-tetrahydrofuran, 3,4-diepoxytetrahydrofuran, 3,4-epoxy tetrahydrofuran
67511
3,6-dioxabicyclo[3.1.0 ] hexane
C1OCC2OC12
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3, 4-Epoxytetrahydrofuran
Couleur Jaune
Densité 1.2370g/mL
Quantité 1 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4450 to 1.4490
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Gravité spécifique 1.237
Informations sur la solubilité Solubility in water: moderately soluble in water.
Poids de la formule 86.09
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Epoxytetrahydrofuran
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.