Learn More
3,4-hexanédione, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044474
22.26 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
4437-51-8
C6H10O2
114.144
MFCD00010237
KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N
3,4-hexanedione, bipropionyl, dipropionyl, diethyl diketone, 3,4-hexane dione, unii-4m4npr5vgd, 3,4-hexandione, fema no. 3168, ccris 6295, 4m4npr5vgd
62539
hexane-3,4-dione
CCC(=O)C(=O)CC
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
4437-51-8
C6H10O2
114.144
MFCD00010237
KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N
3,4-hexanedione, bipropionyl, dipropionyl, diethyl diketone, 3,4-hexane dione, unii-4m4npr5vgd, 3,4-hexandione, fema no. 3168, ccris 6295, 4m4npr5vgd
62539
hexane-3,4-dione
CCC(=O)C(=O)CC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3,4-Hexanedione
Point de fusion -10°C
Densité 0.941
Point d’ébullition 129°C to 131°C
Point d’éclair 29°C (84°F)
Indice de réfraction 1.412
Quantité 25 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1700837
Poids de la formule 114.15
Pourcentage de pureté 95%