Learn More
3-[(4-méthylpipérazine-1-yl)méthyl]benzaldéhyde, ≥95 %, Maybridge
Marque:  Maybridge CC45304CB
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 859850-88-7 Poids : 0.05025kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité 250mg
Code produit. 10011104
  • 95.64€ / 250mg
Date d’expédition estimée: 09-08-2021
Identifiants chimiques
859850-88-7
218.3
KKYYCUZQPBFXKD-UHFFFAOYSA-N
18525774
CN1CCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C=O
C13H18N2O
MFCD08271925
3-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-4-methyl-1-piperazinyl methyl, 3-4-methylpiperazinyl methyl benzaldehyde, 3-4-methyl-1-piperazinyl methyl benzaldehyde
3-[(4-méthylpipérazine-1-yl)méthyl]benzaldéhyde
Spécification
3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyde
250mg
94.5
95%
MFCD08271925
KKYYCUZQPBFXKD-UHFFFAOYSA-N
3-[(4-méthylpipérazine-1-yl)méthyl]benzaldéhyde
18525774
95%
Flacon en verre ambré
859850-88-7
100.0
C13H18N2O
3-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-4-methyl-1-piperazinyl methyl, 3-4-methylpiperazinyl methyl benzaldehyde, 3-4-methyl-1-piperazinyl methyl benzaldehyde
CN1CCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C=O
218.3
218.3
Vidéos
FDS Documents
Certificats