Learn More
Acide 3-(4-pyridyl)acrylique, 97 %, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 391750010
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 5337-79-1 Poids : 0.05100kg
Quantité 1g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10025223
  • 42.70€ / 1g
Expédition estimée
12-03-2021
Identifiants chimiques
5337-79-1
149.15
SSAYTINUCCRGDR-OWOJBTEDSA-N
736782
C1=CN=CC=C1C=CC(=O)O
C8H7NO2
MFCD00040746
3-4-pyridyl acrylic acid, trans-3-4-pyridyl acrylic acid, 3-pyridin-4-yl-acrylic acid, 4-pyridineacrylic acid, e-3-pyridin-4-yl acrylic acid, 3-pyridin-4-yl acrylic acid, 2e-3-pyridin-4-ylacrylic acid, 3-4-pyridine acrylic acid, 2e-3-pyridin-4-yl prop-2-enoic acid, e-3-pyridin-4-yl-acrylic acid
Acide (E)-3-pyridin-4-ylprop-2-enoïque
Spécification
3-(4-Pyridyl)acrylic acid
Flacon en verre
280°C
5337-79-1
100.0
C8H7NO2
3-4-pyridyl acrylic acid, trans-3-4-pyridyl acrylic acid, 3-pyridin-4-yl-acrylic acid, 4-pyridineacrylic acid, e-3-pyridin-4-yl acrylic acid, 3-pyridin-4-yl acrylic acid, 2e-3-pyridin-4-ylacrylic acid, 3-4-pyridine acrylic acid, 2e-3-pyridin-4-yl prop-2-enoic acid, e-3-pyridin-4-yl-acrylic acid
C1=CN=CC=C1C=CC(=O)O
149.15
149.15
97%
Authentic
Jaune
1g
96.0
97%
MFCD00040746
SSAYTINUCCRGDR-OWOJBTEDSA-N
Acide (E)-3-pyridin-4-ylprop-2-enoïque
736782
Poudre cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 3-(4-Pyridyl)acrylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents