Learn More
Acide 3-{[4-(tert-butoxycarbonyl)pipérazine-1-yl]méthyl}benzoïque, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-{[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]methyl}benzoic acid |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 320.39 |
Pourcentage de pureté | 97% |