Learn More
3,5-bis(trifluorométhyl)benzyle de bromure, 97 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 303640010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 32247-96-4 Poids : 0.05100kg Transport : UN number : 2920 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité 1g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10023590
  • 36.07€ / 1g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
32247-96-4
307.04
ATLQGZVLWOURFU-UHFFFAOYSA-N
122573
C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CBr
C9H5BrF6
MFCD00009905
3,5-bis trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-di trifluoromethyl benzyl bromide, 3,5-bis trifluoromethyl benzylbromide, 1-bromomethyl-3,5-di trifluoromethyl benzene, 3,5-bis-trifluoromethyl benzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3,5-bis trifluoromethyl, 1,3-bis trifluoromethyl-5-bromomethyl benzene
1-(bromométhyl)-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène
Spécification
3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
26°C
Flacon en verre
1.67
1g
96.0
96% min. (GC)
(CF3)2C6H3CH2Br
3,5-bis trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-di trifluoromethyl benzyl bromide, 3,5-bis trifluoromethyl benzylbromide, 1-bromomethyl-3,5-di trifluoromethyl benzene, 3,5-bis-trifluoromethyl benzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3,5-bis trifluoromethyl, 1,3-bis trifluoromethyl-5-bromomethyl benzene
C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CBr
307.04
307.04
97%
1.6700g/mL
Authentic
1.4440 to 1.446
Sans désignation
32247-96-4
100.0
C9H5BrF6
MFCD00009905
ATLQGZVLWOURFU-UHFFFAOYSA-N
1-(bromométhyl)-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène
122573
Liquide
Vidéos
FDS Documents