Learn More
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-102962
Click to view available options
Quantité:
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1620-98-0
MFCD00008826
DOZRDZLFLOODMB-UHFFFAOYSA-N
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, unii-95vti93vul, benzaldehyde, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, benzaldehyde, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy, 95vti93vul, 3,5-ditert-butyl-4-hydroxy-benzaldehyde, 3,5-di tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy-benzaldehyde, 3,5-bis tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
73219
3,5-ditert-butyl-4-hydroxybenzaldéhyde
CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)C=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1620-98-0
MFCD00008826
DOZRDZLFLOODMB-UHFFFAOYSA-N
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, unii-95vti93vul, benzaldehyde, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, benzaldehyde, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy, 95vti93vul, 3,5-ditert-butyl-4-hydroxy-benzaldehyde, 3,5-di tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy-benzaldehyde, 3,5-bis tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
73219
3,5-ditert-butyl-4-hydroxybenzaldéhyde
CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3, 5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 186.0°C to 190.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C15H22O2
Quantité 25 g
Poids moléculaire (g/mol) 234.34
Poids de la formule 234.34
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline