Learn More
Acide 3,5-di-tert-butylsalicylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593275
18.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
19715-19-6
C15H22O3
250.34
MFCD00059058
ZWQBZEFLFSFEOS-UHFFFAOYSA-N
3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-bis-tert-butylsalicylic acid, 3,5-di-tert-butylsalicylic acid, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl hydroxy, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxy, 3,5-ditertbutyl salicylic acid, dibutylsalicylicacid, acmc-1c7qv, 3,2-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxybenzoic acid, ksc466o9n
88208
Acide 3,5-ditert-butyl-2-hydroxybenzoïque
CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(=O)O)O)C(C)(C)C
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
19715-19-6
C15H22O3
250.34
MFCD00059058
ZWQBZEFLFSFEOS-UHFFFAOYSA-N
3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-bis-tert-butylsalicylic acid, 3,5-di-tert-butylsalicylic acid, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl hydroxy, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxy, 3,5-ditertbutyl salicylic acid, dibutylsalicylicacid, acmc-1c7qv, 3,2-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxybenzoic acid, ksc466o9n
88208
Acide 3,5-ditert-butyl-2-hydroxybenzoïque
CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(=O)O)O)C(C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3, 5-Di-tert-butylsalicylic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 158.0°C to 162.0°C
Couleur Blanc à beige
Point d’éclair 179°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ((CH3)3C)2C6H2(OH)COOH
Quantité 5 g
Poids de la formule 250.34
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Di-tert-butylsalicylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.