Learn More
3,5-Diamino-1,2,4-triazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10511252
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1455-77-2
C2H5N5
99.09
MFCD00005233
PKWIYNIDEDLDCJ-UHFFFAOYSA-N
guanazole, 3,5-diamino-1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole-3,5-diamine, 3,5-diamino-1h-1,2,4-triazole, 3,5-diamino-s-triazole, s-triazole, 3,5-diamino, 1,2,4-triazolidine, 3,5-diimino, unii-i01twm5267, ccris 3745, 3-amino-1h-1,2,4-triazol-5-ylamine
15078
CHEBI:75425
1H-1,2,4-triazole-3,5-diamine
C1(=NC(=NN1)N)N
1455-77-2
C2H5N5
99.09
MFCD00005233
PKWIYNIDEDLDCJ-UHFFFAOYSA-N
guanazole, 3,5-diamino-1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole-3,5-diamine, 3,5-diamino-1h-1,2,4-triazole, 3,5-diamino-s-triazole, s-triazole, 3,5-diamino, 1,2,4-triazolidine, 3,5-diimino, unii-i01twm5267, ccris 3745, 3-amino-1h-1,2,4-triazol-5-ylamine
15078
CHEBI:75425
1H-1,2,4-triazole-3,5-diamine
C1(=NC(=NN1)N)N
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3,5-Diamino-1,2,4-triazole
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 204°C to 208°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 26, 193
Poids de la formule 99.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux