Learn More
3,5-dichloro-1,2,4-thiadiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510701
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
2254-88-8
C2Cl2N2S
155.01
CEUHPOVLEQUFCC-UHFFFAOYSA-N
2725055
3,5-dichloro-1,2,4-thiadiazole
C1(=NSC(=N1)Cl)Cl
2254-88-8
C2Cl2N2S
155.01
CEUHPOVLEQUFCC-UHFFFAOYSA-N
2725055
3,5-dichloro-1,2,4-thiadiazole
C1(=NSC(=N1)Cl)Cl
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 165.0°C to 167.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5580 to 1.5600
Quantité 1 g
Synonyme dichloro-1,2,4-thiadiazole, 3,5-dichloro-1,2,4 thiadiazole, 1,2,4-thiadiazole, 3,5-dichloro, 1,2,4-thiadiazole,3,5-dichloro, 3,5-dichloro-1,2,4 thiadiazol
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble in water
Poids de la formule 155.01
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.