Learn More
3,5-dichloro-2,4,6-trifluoropyridine, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine |
Point de fusion | 24.0°C to 26.0°C |
Densité | 1.6220g/mL |
Point d’ébullition | 159.0°C to 160.0°C |
Point d’éclair | 113°C |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 5 g |
Gravité spécifique | 1.622 |
Poids de la formule | 201.96 |