Learn More
3,5-dichloro-4-hydroxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3485394
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
2314-36-5
C7H4Cl2O2
191.007
MFCD00017605
LIYGCLJYTHRBQV-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 3,5-dichloro-4-hydroxy, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde,3,5-dichloro-4-hydroxy, 2,6-dichloro-4-formylphenol, benzaldehyde,5-dichloro-4-hydroxy, 1-formyl-3,5-dichloro-4-hydroxy-benzene, 3,5-bis chloranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
16839
3,5-dichloro-4-hydroxybenzaldéhyde
C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)C=O
2314-36-5
C7H4Cl2O2
191.007
MFCD00017605
LIYGCLJYTHRBQV-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 3,5-dichloro-4-hydroxy, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde,3,5-dichloro-4-hydroxy, 2,6-dichloro-4-formylphenol, benzaldehyde,5-dichloro-4-hydroxy, 1-formyl-3,5-dichloro-4-hydroxy-benzene, 3,5-bis chloranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
16839
3,5-dichloro-4-hydroxybenzaldéhyde
C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)C=O
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 191.01
Pourcentage de pureté 97%