Learn More
3,5-dichloroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021542
20.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
626-43-7
C6H5Cl2N
162.013
MFCD00007774
UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 3,5-dichloro, m-dichloroaniline, aniline, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzenamine, 3,5-dichloro benzenamine, unii-oz75zm1s3g, 3,5-dichloranilin, 3,5 dichloraniline, ccris 2396, 3,5-dichloro aniline
12281
CHEBI:19904
3,5-dichloroaniline
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
626-43-7
C6H5Cl2N
162.013
MFCD00007774
UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 3,5-dichloro, m-dichloroaniline, aniline, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzenamine, 3,5-dichloro benzenamine, unii-oz75zm1s3g, 3,5-dichloranilin, 3,5 dichloraniline, ccris 2396, 3,5-dichloro aniline
12281
CHEBI:19904
3,5-dichloroaniline
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichloroaniline
Point de fusion 49°C to 53°C
Densité 1.58
Point d’ébullition 259°C to 260°C (741 mmHg)
Point d’éclair 133°C (271°F)
Quantité 50 g
Numéro UN UN3442
Beilstein 636492
Poids de la formule 162.02
Pourcentage de pureté 98%