Learn More
3,5-dichlorobenzène--carbohydrazide,1-carbohydrazide, 97 %, Maybridge
Marque: Maybridge TL00894DE
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 62899-78-9 Poids : 0.05500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité | 5g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Identifiants chimiques
62899-78-9 | |
205.038 | |
3,5-dichlorobenzhydrazide, 3,5-dichlorobenzenecarbohydrazide, acmc-1b4zh, 3,5-bis chloranyl benzohydrazide, 3,5-dichlorobenzoic acid hydrazide, benzoic acid,3,5-dichloro-,hydrazide, benzoic acid,3,5-dichloro-, hydrazide | |
3,5-dichlorobenzohydrazide |
C7H6Cl2N2O | |
DNISXKBKTSHNKL-UHFFFAOYSA-N | |
2735966 | |
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)NN |
Spécification
3, 5-dichlorobenzene-1-carbohydrazide | |
5g | |
C7H6Cl2N2O | |
DNISXKBKTSHNKL-UHFFFAOYSA-N | |
3,5-dichlorobenzohydrazide | |
2735966 | |
97% |
Flacon en verre ambré | |
62899-78-9 | |
3,5-dichlorobenzhydrazide, 3,5-dichlorobenzenecarbohydrazide, acmc-1b4zh, 3,5-bis chloranyl benzohydrazide, 3,5-dichlorobenzoic acid hydrazide, benzoic acid,3,5-dichloro-,hydrazide, benzoic acid,3,5-dichloro-, hydrazide | |
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)NN | |
205.038 | |
205.04 |