Learn More
3,5-isocyanate de dichlorophényle, 96 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 314140050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 34893-92-0 Poids : 0.05500kg Transport : UN number : 2250 Chem class : 6.1 Pack group : II
Quantité 5g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10033570
  • 74.70€ / 5g
Date d’expédition estimée: 07-10-2021
Identifiants chimiques
34893-92-0
188.01
XEFUJGURFLOFAN-UHFFFAOYSA-N
94460
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
C7H3Cl2NO
MFCD00013859
3,5-dichlorophenyl isocyanate, 3,5-dichlorophenylisocyanate, benzene, 1,3-dichloro-5-isocyanato, 3,5-dichlorophenyl isocyantae, 1,3-dichloro-5-isocyanato-benzene, 3,5-dichlorobenzenisocyanate, 3,5dichlorophenyl isocyanate, acmc-1ai47, ksc490c1l, 3,5-dichloro-phenylisocyanate
1,3-dichloro-5-isocyanatobenzène
Spécification
3, 5-Dichlorophenyl isocyanate
110°C
Flacon en verre
243.0°C
29.0°C to 35.0°C
34893-92-0
100.0
C7H3Cl2NO
MFCD00013859
Solubility in water: decomposes
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
188.01
188.01
96%
1.3800g/mL
Authentic
1.38
Blanc à jaune
5g
95.0
96%
Cl2C6H3NCO
3,5-dichlorophenyl isocyanate, 3,5-dichlorophenylisocyanate, benzene, 1,3-dichloro-5-isocyanato, 3,5-dichlorophenyl isocyantae, 1,3-dichloro-5-isocyanato-benzene, 3,5-dichlorobenzenisocyanate, 3,5dichlorophenyl isocyanate, acmc-1ai47, ksc490c1l, 3,5-dichloro-phenylisocyanate
XEFUJGURFLOFAN-UHFFFAOYSA-N
1,3-dichloro-5-isocyanatobenzène
94460
Faible fusion de solide
Vidéos
FDS Documents
Certificats