Learn More
3,5-isocyanate de dichlorophényle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757621
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
34893-92-0
C7H3Cl2NO
188.01
MFCD00013859
XEFUJGURFLOFAN-UHFFFAOYSA-N
3,5-dichlorophenyl isocyanate, 3,5-dichlorophenylisocyanate, benzene, 1,3-dichloro-5-isocyanato, 3,5-dichlorophenyl isocyantae, 1,3-dichloro-5-isocyanato-benzene, 3,5-dichlorobenzenisocyanate, 3,5dichlorophenyl isocyanate, acmc-1ai47, ksc490c1l, 3,5-dichloro-phenylisocyanate
94460
1,3-dichloro-5-isocyanatobenzène
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
34893-92-0
C7H3Cl2NO
188.01
MFCD00013859
XEFUJGURFLOFAN-UHFFFAOYSA-N
3,5-dichlorophenyl isocyanate, 3,5-dichlorophenylisocyanate, benzene, 1,3-dichloro-5-isocyanato, 3,5-dichlorophenyl isocyantae, 1,3-dichloro-5-isocyanato-benzene, 3,5-dichlorobenzenisocyanate, 3,5dichlorophenyl isocyanate, acmc-1ai47, ksc490c1l, 3,5-dichloro-phenylisocyanate
94460
1,3-dichloro-5-isocyanatobenzène
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dichlorophenyl isocyanate
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 29.0°C to 35.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.3800g/mL
Point d’ébullition 243.0°C
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2C6H3NCO
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.38
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 188.01
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Faible fusion de solide