Learn More
éisocyanate de 3,5-dichlorophényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024779
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
34893-92-0
C7H3Cl2NO
188.007
MFCD00013859
XEFUJGURFLOFAN-UHFFFAOYSA-N
3,5-dichlorophenyl isocyanate, 3,5-dichlorophenylisocyanate, benzene, 1,3-dichloro-5-isocyanato, 3,5-dichlorophenyl isocyantae, 1,3-dichloro-5-isocyanato-benzene, 3,5-dichlorobenzenisocyanate, 3,5dichlorophenyl isocyanate, acmc-1ai47, ksc490c1l, 3,5-dichloro-phenylisocyanate
94460
1,3-dichloro-5-isocyanatobenzène
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
34893-92-0
C7H3Cl2NO
188.007
MFCD00013859
XEFUJGURFLOFAN-UHFFFAOYSA-N
3,5-dichlorophenyl isocyanate, 3,5-dichlorophenylisocyanate, benzene, 1,3-dichloro-5-isocyanato, 3,5-dichlorophenyl isocyantae, 1,3-dichloro-5-isocyanato-benzene, 3,5-dichlorobenzenisocyanate, 3,5dichlorophenyl isocyanate, acmc-1ai47, ksc490c1l, 3,5-dichloro-phenylisocyanate
94460
1,3-dichloro-5-isocyanatobenzène
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
3,5-Dichlorophenyl isocyanate is used as an intermediate for medicine and in iprodione. It is also useful for proteomic research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanate de 3,5-dichlorophényle est utilisé comme intermédiaire pour la médecine et l’iprodione. Il est également utile pour la recherche protéomique.
Solubilité
Hydrolysis avec de l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’humidité. Incompatible avec l’eau, les alcools, les bases fortes, les amines, les acides et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichlorophenyl isocyanate
Point de fusion 28°C to 32°C
Densité 1.38
Point d’ébullition 242°C to 244°C
Point d’éclair 134°C (273°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2250
Beilstein 510282
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolysis with water.
Poids de la formule 188.01
Pourcentage de pureté 97%