Learn More
3,5-difluoro-4-méthoxyaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029328
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
363-47-3
C7H7F2NO
159.14
MFCD04115910
POVSDXPEJZMSEJ-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2,6-fluoroanisole, benzenamine, 3,5-difluoro-4-methoxy-9ci, 3,5-difluoro-4-methoxy-aniline, benzenamine,3,5-difluoro-4-methoxy, pubchem10104, 3,5-difluoro-4-methxoyaniline, 3,5-difluoro-4-methoxybenzenamine, 3,5-difluoro-4-methoxyphenylamine, 3,5-difluoro-4-methoxybenzeneamine, 3,5-difluoro-4-methoxy-benzenamine
2783137
3,5-difluoro-4-méthoxyaniline
COC1=C(F)C=C(N)C=C1F
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
363-47-3
C7H7F2NO
159.14
MFCD04115910
POVSDXPEJZMSEJ-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2,6-fluoroanisole, benzenamine, 3,5-difluoro-4-methoxy-9ci, 3,5-difluoro-4-methoxy-aniline, benzenamine,3,5-difluoro-4-methoxy, pubchem10104, 3,5-difluoro-4-methxoyaniline, 3,5-difluoro-4-methoxybenzenamine, 3,5-difluoro-4-methoxyphenylamine, 3,5-difluoro-4-methoxybenzeneamine, 3,5-difluoro-4-methoxy-benzenamine
2783137
3,5-difluoro-4-méthoxyaniline
COC1=C(F)C=C(N)C=C1F
3,5-Difluoro-4-methoxyaniline is used in conjunction with thermal energy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3,5-difluoro-4-méthoxyaniline est utilisée en conjonction avec l’énergie thermique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3,5-Difluoro-4-methoxyaniline
Point de fusion 77°C to 80°C
Odeur Characteristic
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 159.14
Pourcentage de pureté 97%