Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-difluoro-4-méthoxybenzonitrile, 97 %
Marque:  Alfa Aesar™ H26601.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 104197-15-1 Poids : 0.00500kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité 5g
Code produit. 11392449
  • 244.00€ / 5g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
104197-15-1
169.131
FTPRNOSXVHXNSB-UHFFFAOYSA-N
10583253
COC1=C(C=C(C=C1F)C#N)F
C8H5F2NO
MFCD04115912
2,6-difluoro-4-cyanoanisole, 4-cyano-2,6-difluoroanisole, benzonitrile, 3,5-difluoro-4-methoxy, acmc-20ancy, benzonitrile,3,5-difluoro-4-methoxy, 3,5-difluoro-4-methoxybenzenecarbonitrile, 3,5-bis fluoranyl-4-methoxy-benzenecarbonitrile
3,5-difluoro-4-méthoxybenzonitrile
Spécification
3,5-Difluoro-4-methoxybenzonitrile
5g
C8H5F2NO
UN3439
FTPRNOSXVHXNSB-UHFFFAOYSA-N
3,5-difluoro-4-méthoxybenzonitrile
10583253
97%
85°C to 87°C
104197-15-1
MFCD04115912
2,6-difluoro-4-cyanoanisole, 4-cyano-2,6-difluoroanisole, benzonitrile, 3,5-difluoro-4-methoxy, acmc-20ancy, benzonitrile,3,5-difluoro-4-methoxy, 3,5-difluoro-4-methoxybenzenecarbonitrile, 3,5-bis fluoranyl-4-methoxy-benzenecarbonitrile
COC1=C(C=C(C=C1F)C#N)F
169.131
169.13
Vidéos
FDS Documents