Learn More
Chlorure de 3,5-difluorobenzènesulfonyle, 97 %, ACROS Organics
Marque: Acros Organics 431000050
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 210532-25-5 Poids : 0.05500kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité | 5g |
---|
Identifiants chimiques
210532-25-5 | |
212.6 | |
IIQKIICAOXAXEJ-UHFFFAOYSA-N | |
2774058 | |
C1=C(C=C(C=C1F)S(=O)(=O)Cl)F |
C6H3ClF2O2S | |
MFCD02091378 | |
3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride, 3,5-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-difluorobenzenesulfonylchloride, 3,5-difluorobenzenesulphonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-benzenesulfonyl chloride, pubchem8463, acmc-209fh1, ksc201g8f, buttpark 27\07-03 | |
Chlorure de 3,5-difluorobenzènesulfonyle |
Spécification
3, 5-Difluorobenzenesulfonyl chloride | |
Orange ou Tan | |
5g | |
96.0 | |
96% min. (GC) | |
MFCD02091378 | |
IIQKIICAOXAXEJ-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 3,5-difluorobenzènesulfonyle | |
2774058 | |
Poudre cristalline |
Authentic | |
55.9°C to 58.2°C | |
210532-25-5 | |
100.0 | |
C6H3ClF2O2S | |
3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride, 3,5-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-difluorobenzenesulfonylchloride, 3,5-difluorobenzenesulphonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-benzenesulfonyl chloride, pubchem8463, acmc-209fh1, ksc201g8f, buttpark 27\07-03 | |
C1=C(C=C(C=C1F)S(=O)(=O)Cl)F | |
212.6 | |
212.6 | |
97% |
Sécurité et traitement
- 3,5-Difluorobenzenesulfonyl chloride, 97%
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.