Learn More
3,5-Diméthoxytoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043445
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
4179-19-5
C9H12O2
152.19
MFCD00015435
RIZBLVRXRWHLFA-UHFFFAOYSA-N
3,5-dimethoxytoluene, orcinol dimethyl ether, benzene, 1,3-dimethoxy-5-methyl, 5-methylresorcinol dimethyl ether, 3,5-dimethoxy toluene, toluene, 3,5-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-5-methyl-benzene, pubchem17775, acmc-1ak5i
77844
1,3-dimethoxy-5-methylbenzene
COC1=CC(OC)=CC(C)=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
4179-19-5
C9H12O2
152.19
MFCD00015435
RIZBLVRXRWHLFA-UHFFFAOYSA-N
3,5-dimethoxytoluene, orcinol dimethyl ether, benzene, 1,3-dimethoxy-5-methyl, 5-methylresorcinol dimethyl ether, 3,5-dimethoxy toluene, toluene, 3,5-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-5-methyl-benzene, pubchem17775, acmc-1ak5i
77844
1,3-dimethoxy-5-methylbenzene
COC1=CC(OC)=CC(C)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethoxytoluene
Densité 1.039
Point d’ébullition 244°C
Point d’éclair 101°C (213°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.5225
Quantité 1 g
Beilstein 2043558
Poids de la formule 152.19
Pourcentage de pureté 98%