Learn More
Acide 3,5-diméthylique-1H-pyrazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2699526
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
113808-86-9
C6H8N2O2
140.142
MFCD00159642
IOOWDXMXZBYKLR-UHFFFAOYSA-N
3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, acmc-20a7j9, pyrazole carboxylic acid 1, ksc173i7f, 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylic, 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylicacid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,3,5-dimethyl
2776164
Acide 3,5-diméthyl-1H-pyrazole-4-carboxylique
CC1=C(C(=NN1)C)C(=O)O
113808-86-9
C6H8N2O2
140.142
MFCD00159642
IOOWDXMXZBYKLR-UHFFFAOYSA-N
3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, acmc-20a7j9, pyrazole carboxylic acid 1, ksc173i7f, 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylic, 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylicacid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,3,5-dimethyl
2776164
Acide 3,5-diméthyl-1H-pyrazole-4-carboxylique
CC1=C(C(=NN1)C)C(=O)O
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 140.14
Pourcentage de pureté 97%