Learn More
Acide 3,5-diméthylique-4-méthoxyphénylboronique, 95 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4602049
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
301699-39-8
C9H13BO3
180.01
WZUCSPWZHRVOSD-UHFFFAOYSA-N
3,5-dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid, 3,5-dimethyl-4-methoxybenzeneboronic acid, 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl boronic acid, 4-methoxy-3,5-dimethyl-phenyl boronic acid, 4-methoxy-3,5-dimethylbenzeneboronic acid, 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl boranediol, boronic acid, 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl, pubchem6937, acmc-209hdl, 3,5-dimethyl-4-methoxybenzeneboronicacid
3817586
301699-39-8
C9H13BO3
180.01
WZUCSPWZHRVOSD-UHFFFAOYSA-N
3,5-dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid, 3,5-dimethyl-4-methoxybenzeneboronic acid, 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl boronic acid, 4-methoxy-3,5-dimethyl-phenyl boronic acid, 4-methoxy-3,5-dimethylbenzeneboronic acid, 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl boranediol, boronic acid, 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl, pubchem6937, acmc-209hdl, 3,5-dimethyl-4-methoxybenzeneboronicacid
3817586
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
Point de fusion 203°C to 204°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 180.01
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.