Learn More
3,5-diméthylphényl isothiocyanate, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10019511
Click to view available options
Flacon en verre ambré ; 10 g
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dimethylphenyl isothiocyanate
CAS 40046-30-8
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C9H9NS
Formule linéaire (CH3)2C6H3NCS
Numéro MDL MFCD00041082
Synonyme 3,5-dimethylphenyl isothiocyanate, 3,5-dimethylphenylisothiocyanate, 3,5-dimethylbenzenisothiocyanate, acmc-20anca, 3,5-xylyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3,5-dimethyl-benzene, #, isothiocyanic acid 3,5-dimethylphenyl ester
Clé InChI DSMXCADWIFIJEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-3,5-diméthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 163.238
CID PubChem 142406
Poids de la formule 163.24
Pourcentage de pureté 97%
Quantité 10 g