Learn More
Acide 3,5-dinitrosalicylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15139203
327.34 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
609-99-4
C7H4N2O7
228.12
MFCD00007104
LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
3,5-dinitrosalicylic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-dinitrosalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitro, salicylic acid, 3,5-dinitro, dnsa, o-dncp, o-dinitrocarboxylphenol, 3,5-dinitro-2-salicylic acid
11873
CHEBI:53648
C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
609-99-4
C7H4N2O7
228.12
MFCD00007104
LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
3,5-dinitrosalicylic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-dinitrosalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitro, salicylic acid, 3,5-dinitro, dnsa, o-dncp, o-dinitrocarboxylphenol, 3,5-dinitro-2-salicylic acid
11873
CHEBI:53648
C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
L’acide 3,5-dinitrosalicylique, numéro CAS 609-99-4, également appelé DNS ou DNSA, est utilisé pour quantifier les niveaux de glucides dans le sang par calorimétrie.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
L’acide 3,5-dinitrosalicylique également connu sous le nom de DNS ou de DNSA réagit avec les sucres réducteurs formant de l’acide 3-amino-5-nitrosalicylique, qui est un composé aromatique avec une absorption maximale à 540 nm permettant la mesure par spectrophotomètre de la quantité de molécules réductrices
Applications
  • Il est utilisé dans la quantification des sucres réducteurs par colorimétrie dans le sang.Il est également utilisé pour analyser l’activité de la glycosidase (glycoside hydrolase) par quantification du sucre réducteur émis par voie enzymatique.
  • L’acide 3,5-dinitrosalicylique peut détecter des substances réductrices dans l’urine
  • Ce composé est utilisé pour détecter la présence de groupes carbonyles libres (C=O)
  • L’acide 3,5-dinitrosalicylique peut être utilisé pour déterminer les effets des nanoparticules d’argent (AgNP) sur les fuites de membranes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3,5-Dinitrosalicylic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 170.0°C to 174.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (O2N)2C6H2(OH)CO2H
Quantité 1 kg
Beilstein 10,122
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
Poids de la formule 228.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dinitrosalicylic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.