Learn More
3-(5-Méthyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10403024
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 10403024
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC39114CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 10185-69-0
Formule moléculaire C9H9N3O
Poids moléculaire (g/mol) 175.19
Numéro MDL MFCD08443707
Clé InChI CTRGRIHPFAVSOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl aniline, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl phenylamine, benzenamine,3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl
CID PubChem 11423869
Nom IUPAC 3-(5-méthyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)aniline
SMILES CC1=NC(=NO1)C1=CC(N)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)aniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté 97%