Learn More
3,7-diméthyl-1-octanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593276
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
106-21-8
C10H22O
158.28
MFCD00002936
PRNCMAKCNVRZFX-UHFFFAOYSA-N
3,7-dimethyl-1-octanol, tetrahydrogeraniol, dimethyloctanol, dihydrocitronellol, pelargol, perhydrogeraniol, geraniol tetrahydride, citronellol, dihydro, 1-octanol, 3,7-dimethyl, geraniol, perhydro
7792
3,7-diméthyloctan-1-ol
CC(C)CCCC(C)CCO
106-21-8
C10H22O
158.28
MFCD00002936
PRNCMAKCNVRZFX-UHFFFAOYSA-N
3,7-dimethyl-1-octanol, tetrahydrogeraniol, dimethyloctanol, dihydrocitronellol, pelargol, perhydrogeraniol, geraniol tetrahydride, citronellol, dihydro, 1-octanol, 3,7-dimethyl, geraniol, perhydro
7792
3,7-diméthyloctan-1-ol
CC(C)CCCC(C)CCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3, 7-Dimethyl-1-octanol
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8280g/mL
Point d’ébullition 118°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 97°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)2OH
Indice de réfraction 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589nm)
Quantité 50 mL
Gravité spécifique 0.828
Poids de la formule 158.28
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,7-Dimethyl-1-octanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.