Learn More
3,7-diméthyl-3-octanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3523312
35.93 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
78-69-3
C10H22O
158.28
MFCD00004482
DLHQZZUEERVIGQ-UHFFFAOYSA-N
tetrahydrolinalool, 3,7-dimethyl-3-octanol, 3-octanol, 3,7-dimethyl, linalool tetrahydride, 2,6-dimethyl-6-octanol, 3,7-dimethyloctanol-3, fema no. 3060, 1-3,7-dimethyloctan-3-ol, dsstox_cid_9110, dsstox_rid_78670
6548
CHEBI:84242
3,7-diméthyloctan-3-ol
CCC(C)(CCCC(C)C)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
78-69-3
C10H22O
158.28
MFCD00004482
DLHQZZUEERVIGQ-UHFFFAOYSA-N
tetrahydrolinalool, 3,7-dimethyl-3-octanol, 3-octanol, 3,7-dimethyl, linalool tetrahydride, 2,6-dimethyl-6-octanol, 3,7-dimethyloctanol-3, fema no. 3060, 1-3,7-dimethyloctan-3-ol, dsstox_cid_9110, dsstox_rid_78670
6548
CHEBI:84242
3,7-diméthyloctan-3-ol
CCC(C)(CCCC(C)C)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3, 7-Dimethyl-3-octanol
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8280g/mL
Point d’ébullition 193.0°C
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CH(CH2)3C(CH3)(OH)CH2CH3
Indice de réfraction 1.4310 to 1.4350
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.828
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 158.28
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,7-Dimethyl-3-octanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.