Learn More
Acide 3-[(9H-fluoren-9-ylméthoxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoïque, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541052
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
176442-21-0
C22H17NO5
375.38
MFCD02682203
WGBZDECNYLZYRE-UHFFFAOYSA-N
3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid,n-fmoc protected, 3-hydroxy-5-9h-fluorene-9-yl methoxy carbonyl amino benzoic acid, benzoic acid,3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-hydroxy
11057866
Acide 3-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonylamino)-5-hydroxybenzoïque
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC4=CC(=CC(=C4)C(=O)O)O
176442-21-0
C22H17NO5
375.38
MFCD02682203
WGBZDECNYLZYRE-UHFFFAOYSA-N
3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid,n-fmoc protected, 3-hydroxy-5-9h-fluorene-9-yl methoxy carbonyl amino benzoic acid, benzoic acid,3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-hydroxy
11057866
Acide 3-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonylamino)-5-hydroxybenzoïque
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC4=CC(=CC(=C4)C(=O)O)O
Nom chimique ou matériau 3-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 375.38
Pourcentage de pureté 97%